Przejdź do
200239
Azure B eosinate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
678,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H6Br4O5 ⋅ 2C15H16N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1186.62
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
EC Number:
263-490-7
eCl@ss:
32150313
678,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder or crystals
Quality Segment
solubility
acetic acid: 1 mg/mL
λmax
523 nm (2nd), 636 nm
ε (extinction coefficient)
≥142400 at 635-641 nm in methanol at 0.005 g/L, ≥47500 at 241-247 nm in methanol at 0.005 g/L, ≥82000 at 521-527 nm in methanol at 0.005 g/L, ≥94900 at 286-292 nm in methanol at 0.005 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
BrC1=CC2=C(C(Br)=C1[O-])OC3=C(C=C(Br)C([O-])=C3Br)C24OC(C5=C4C=CC=C5)=O.C[N+](C)=C(C=C6)C=C(C6=N7)SC8=C7C=CC(NC)=C8.C[N+](C)=C(C=C9)C=C(C9=N%10)SC%11=C%10C=CC(NC)=C%11
InChI
1S/C20H8Br4O5.2C15H15N3S/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;2*1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12/h1-6,25-26H;2*4-9H,1-3H3
InChI key
NCBQBFXQRBYYGY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
200212200220227935
description
-
description
powder or crystals
description
powder
description
prepared by direct synthesis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
solubility
acetic acid: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
soluble, hazy to turbid
solubility
water: 1 mg/mL, blue to very deep blue
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
λmax
636 nm
λmax
628 nm, 522 nm (2nd)
λmax
-
λmax
648 nm
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)