The solubility of this product is tested at 10mg/mL in acetone. It is not tested with other solvents. Other organic solvents noted are benzene, ethanol, methanol, chloroform, and DMSO, however no rate available. It may be helpful to refer to the literature for the use of acetonitrile, toluene, and decane as solvents.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 667,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
667,00 zł
form
powder
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
130 °C (dec.) (lit.)
solubility
acetone: 10 mg/mL
λmax
364 nm (2nd), 533 nm
ε (extinction coefficient)
≥14230 at 367-377 nm in toluene, ≥24660 at 528-538 nm in toluene
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCNc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C24H21N5/c1-2-25-23-17-12-18-8-6-7-11-22(18)24(23)29-28-21-15-13-20(14-16-21)27-26-19-9-4-3-5-10-19/h3-17,25H,2H2,1H3/b27-26+,29-28+
InChI key
VKWNTWQXVLKCSG-ZDXBJJIESA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description suitable for microscopy | description analytical standard | description Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 % |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable, chromatography: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cleaning products | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility acetone: 10 mg/mL | solubility acetone: 0.1 g/10 mL, clear to turbid, red | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan Red 7B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the solubility limit of this dye with acetonitrile, toluene, and decane?