Unfortunately, the particle size distribution is not determined for this product.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 461,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HfO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.49
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
235-013-2
MDL number:
eCl@ss:
32150313
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
composition
HfO₂
reaction suitability
core: hafnium
density
9.68 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
glass & ceramic
SMILES string
O=[Hf]=O
InChI
1S/Hf.2O
InChI key
CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Hafnium(IV) oxide: Utilized predominantly in the semiconductor industry, Hafnium(IV) oxide offers excellent thermal and chemical stability, which makes it suitable as a high-k gate dielectric material in metal-oxide-semiconductor (MOS) devices. Its application has become increasingly important with the miniaturization of electronic components, aiding in the enhancement of transistor performance without further reducing the component size. This role is critical in the development of more efficient, faster computing technologies (Sigma-Aldrich, CAS 12055-23-1).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description powder, 98% | description ≥99.95% |
| assay 98% | assay ≥99.95% |
| form powder | form powder |
| density 9.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 9.68 g/mL at 25 °C (lit.) |
| reaction suitability core: hafnium | reaction suitability core: hafnium |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| composition HfO₂ | composition HfO₂ |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hafnium(IV) oxide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi. Can you provide more information on the particle size distribution of Hf dioxide 98%? Is this in micron range or nnano-range?