Przejdź do
213969
(−)-Diethyl D-tartrate
≥99%
Synonim(y):
D-(−)-Tartaric acid diethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
170,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
421,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCCH(OH)CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.19
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-458-8
Beilstein/REAXYS Number:
1727143
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥99%
170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
optical activity
[α]23/D −8.5°, neat
optical purity
ee: ≥99% (GLC)
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
162 °C/19 mmHg (lit.)
density
1.205 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, hydroxyl
SMILES string
CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
InChI key
YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Application
(-)-Diethyl D-tartrate can be used as a starting material in the synthesis of bioactive compounds such as (-)-kumausallene, syringolide 2 and (+)-exo-brevicomin.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?