Przejdź do
242551
1,5-Pentanedithiol
96%
Synonim(y):
Pentamethylene dimercaptan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
360,00 zł
306,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HS(CH2)5SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.28
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-194-9
Beilstein/REAXYS Number:
1732335
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
306,00 zł
Cena katalogowa360,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
bp
107-108 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
density
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thiol
SMILES string
SCCCCCS
InChI
1S/C5H12S2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
KMTUBAIXCBHPIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
1,5-Pentanedithiol was used as a cross-linker in the preparation of colloidal Au/Ag multilayer films. It was also used as derivatization reagent in determination of organoarsenic compounds in fish by GC-MS analysis.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)