Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
160-163 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H10F6O2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,9-1-5-11(22)6-2-9)10-3-7-12(23)8-4-10/h1-8,22-23H
InChI key
ZFVMWEVVKGLCIJ-UHFFFAOYSA-N
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Narządy docelowe
Prostate
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1478-61-1
1478-61-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?