Narzędzia do polimeryzacji
Polimer to materiał składający się z ogromnej liczby powtarzających się podjednostek, zwanych monomerami. Polimeryzacja to reakcja chemiczna monomerów, w wyniku której powstają łańcuchy lub sieci polimerowe. Postęp w technologiach polimeryzacji przyczynił się do rozwoju polimerów o coraz bardziej złożonych strukturach i właściwościach, umożliwiając prowadzenie nowatorskich badań w dziedzinie biomedycyny, energetyki i elektroniki. Właściwości i parametry użytkowe polimerów w dużym stopniu zależą od rodzajów monomerów oraz narzędzi lub metod polimeryzacji stosowanych podczas syntezy.
Oferujemy szeroki wybór narzędzi do polimeryzacji, które zaspokoją różne potrzeby badawcze:
|
|
|
Nasza szeroka oferta monomerów umożliwia syntezę różnorodnych polimerów o zróżnicowanych strukturach, składach i właściwościach. Nasza oferta jest podzielona według grup funkcyjnych, a główne kategorie monomerów obejmują monomery akrylowe, alkohole, epoksydy i aminy.
Kontrolowana polimeryzacja
rodnikowa
Kontrolowana polimeryzacja rodnikowa (CRP) pozwala na lepszą kontrolę nad masą cząsteczkową polimeru, rozkładem masy cząsteczkowej, funkcjonalnością i składem. CRP nadaje się do opracowywania precyzyjnie zdefiniowanych polimerów o pożądanych właściwościach. CRP można stosować z szeroką gamą monomerów winylowych w celu uzyskania polimerów o zróżnicowanych właściwościach do różnych zastosowań.
Istnieją trzy podstawowe techniki CRP:
- Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomów (ATRP)
- Polimeryzacja z odwracalnym transferem łańcucha poprzez addycję/fragmentację (RAFT)
- Polimeryzacja z udziałem nitroksydów (NMP)
Oferujemy kompleksową gamę monomerów winylowych i norbornenowych, środków RAFT, środków ATRP oraz inicjatorów NMP do różnych rodzajów kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej. Omówienia techniczne i informacje uzupełniające dotyczące każdej z metod można znaleźć w naszym Przewodniku po kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej.
Powiązane materiały
- Broszura: Przewodnik po kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej
Niniejszy przewodnik zawiera podstawowy przegląd technik ATRP, RAFT i NMP, a także opis odpowiednich procedur i informacji o produktach niezbędnych do stosowania tych technik.
- Zastosowania: Inicjatory wolnych rodników
Fotoinicjator to związek dodawany specjalnie do preparatu w celu przekształcenia pochłoniętej energii świetlnej – promieniowania UV lub światła widzialnego – w energię chemiczną w postaci cząsteczek inicjujących, a mianowicie wolnych rodników lub kationów.
- Artykuł: Środki RAFT do wytwarzania precyzyjnie zdefiniowanych polimerów funkcjonalizowanych
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
- Artykuł: RAFT – Wybór odpowiedniego środka katalizującego w celu uzyskania polimeryzacji kontrolowanej
Find reversible addition–fragmentation chain transfer(RAFT) polymerization process, classes of RAFT agents & applications.
- Artykuł: Uniwersalne (przełączalne) agenty RAFT dla dobrze zdefiniowanych kopolimerów blokowych
Universal (Switchable) RAFT agents allow for the polymerization of both less activated and more activated monomers and are ideal for the synthesis of well-defined block copolymers.
- Artykuł: Synteza kopolimerów blokowych z wykorzystaniem rodnika generowanego przez nitroksyd
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator
- High-Purity Monomers & Polymers for Ophthalmic Applications
We offer a continuously expanding selection of high-purity monomers and polymers for ophthalmic applications, along with a full range of initiators, crosslinkers, dyes, and solvents.
- Typical Procedures for Polymerizing via RAFT
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
- Convert to mPAGE™ Gels for Improved Results
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Powiązane webinaria
Zbadaj innowacyjne podejścia do projektowania nowych komonomerów ulegających rozszczepieniu, przeznaczonych do różnych scenariuszy kopolimeryzacji i zastosowań.