Merck
285366
Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionate
99%
Synonim(y):
2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid ethyl ester, Clofibrate, Ethyl 2-(p-chlorophenoxy)isobutyrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.70
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
Beilstein/REAXYS Number:
1913459
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
bp
154-156 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI key
KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARA(5465)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)