Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł 1904,00 zł |
Informacje o tej pozycji
517,00 zł
Quality Segment
assay
≥99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: copper
particle size
−100 mesh
mp
220 °C (dec.) (lit.)
density
4.6 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
S=[Cu]
InChI
1S/Cu.S
InChI key
BWFPGXWASODCHM-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, −100 mesh, ≥99% trace metals basis | description powder, 99.99% trace metals basis | description anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis | description ReagentPlus®, ≥99% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay ≥99.99% trace metals basis | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 220 °C (dec.) (lit.) | mp 220 °C (dec.) (lit.) | mp 200 °C (dec.) (lit.) | mp 200 °C (dec.) (lit.) |
| density 4.6 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.6 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.603 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.603 g/mL at 25 °C (lit.) |
| reaction suitability core: copper | reaction suitability core: copper | reaction suitability core: copper | reaction suitability reaction type: click chemistry |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) sulfide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?