Merck
348643
Palladium
foil, thickness 0.25 mm, 99.98% trace metals basis
Synonim(y):
Palladium (powder), Palladium black, Palladium element
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.42
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141733
EC Number:
231-115-6
MDL number:
eCl@ss:
38191001
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.98% trace metals basis
form
foil
reaction suitability
core: palladium
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.25 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
application(s)
catalysts
metallization
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
1.9 g = 25 × 25 mm; 7.6 g = 50 × 50 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palladium
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)