Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
18.9 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 519,00 zł |
Informacje o tej pozycji
519,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
wire
reaction suitability
core: tungsten
resistivity
4.9 μΩ-cm, 20°C
diam.
0.5 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description wire, diam. 0.5 mm, ≥99.9% trace metals basis | description wire, diam. 1.0 mm, 99.99% trace metals basis | description wire reel, 25m, diameter 0.75mm, clean, 99.95% | description wire reel, 500m, diameter 0.125mm, clean, 99.95% |
| assay ≥99.9% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.95% | assay 99.95% |
| form wire | form wire | form wire | form wire |
| resistivity 4.9 μΩ-cm, 20°C | resistivity 4.9 μΩ-cm, 20°C | resistivity 4.9 μΩ-cm, 20°C | resistivity 4.9 μΩ-cm, 20°C |
| mp 3410 °C (lit.) | mp 3410 °C (lit.) | mp 3410 °C (lit.) | mp 3410 °C (lit.) |
| bp 5660 °C (lit.) | bp 5660 °C (lit.) | bp 5660 °C (lit.) | bp 5660 °C (lit.) |
| density 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?