Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.31
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5950140
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.15 mmHg ( 100 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
optical activity
[α]20/D −62°, neat
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n
density
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO2/c1-2-17-14(16)13-9-6-10-15(13)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,13H,2,6,9-11H2,1H3/t13-/m0/s1
InChI key
FLASAKCDOWUBQX-ZDUSSCGKSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?