Przejdź do
392014
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine palladium(II)
Dye content 85 %
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H44N4Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
639.18
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Form:
solid
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, 85%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: palladium
λmax
393 nm
SMILES string
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Pd]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Pd/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
InChI key
FVPOYVGWFFRIHG-XTPDIVBZSA-N
General description
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine palladium (II) can be formed by metalating 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine with palladium (II).1
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
269948258423257540
description
Dye content 85 %
description
97%
description
97%
description
Dye content ~95 %
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: nickel
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
solid
form
solid
form
-
form
powder
composition
Dye content, 85%
composition
-
composition
-
composition
Dye content, ~95%
λmax
393 nm
λmax
392 nm
λmax
400 nm
λmax
399 nm
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)