Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 951,00 zł 808,35 zł |
Informacje o tej pozycji
808,35 zł
Cena katalogowa951,00 złZaoszczędź 15%reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive
extent of labeling
3-4 mmol/g base loading
impurities
≤0.5 mmol/g Cl- (resin)
matrix
crosslinked with 2% DVB
particle size
200-400 mesh
SMILES string
[X]C(CC(CC(C[X])c3ccc(cc3)CN(C)C)c2ccc(cc2)CN(C)C)c1ccc(cc1)CN(C)C
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 200-400 mesh particle size, extent of labeling: 3-4 mmol/g base loading, matrix crosslinked with 2% DVB | description (PS), film, thickness 0.03 mm, L 1 m, coil width 300 mm | description (PS), film, thickness 0.125 mm, size 300 × 300 mm, clear clear |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive | reaction suitability - | reaction suitability - |
| extent of labeling 3-4 mmol/g base loading | extent of labeling - | extent of labeling - |
| matrix crosslinked with 2% DVB | matrix - | matrix - |
| impurities ≤0.5 mmol/g Cl- (resin) | impurities - | impurities - |
| particle size 200-400 mesh | particle size - | particle size - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?