Przejdź do
392995
Coumarin 314
Dye content 97 %
Synonim(y):
2,3,5,6-1H,4H-Tetrahydro-9-carbethoxyquinolizino-[9,9a,1-gh]coumarin, Coumarin 504
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.35
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
259-825-1
MDL number:
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, 97%
mp
140-144 °C (lit.), 146.22-147.36 °C (lit.)
λmax
436 nm, 437 nm in ethanol
ε (extinction coefficient)
≥39000 at 389-401 nm in ethanol at 0.01 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCOC(=O)C1=Cc2cc3CCCN4CCCc(c2OC1=O)c34
InChI
1S/C18H19NO4/c1-2-22-17(20)14-10-12-9-11-5-3-7-19-8-4-6-13(15(11)19)16(12)23-18(14)21/h9-10H,2-8H2,1H3
InChI key
VMJKUPWQKZFFCX-UHFFFAOYSA-N
Application
Laser dye.
Suitable as a laser dye
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
393029546127IDF00039
description
Dye content 97 %
description
Dye content 97 %
description
Dye content 99 %
description
AldrichCPR
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
composition
Dye content, 97%
composition
Dye content, 97%
composition
Dye content, 99%
composition
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
146.22-147.36 °C (lit.), 140-144 °C (lit.)
mp
240 °C (lit.)
mp
225-229 °C (lit.)
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)