Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H21N4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.26
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4970285
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmp
110-115 °C (lit.)
Quality Segment
SMILES string
CN1CCN2CCN(C)P1N(C)CC2
InChI
1S/C9H21N4P/c1-10-4-7-13-8-5-11(2)14(10)12(3)6-9-13/h4-9H2,1-3H3
InChI key
PCYSWBQHCWWSFW-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
- Studies of N-heterocyclic carbene ligand effects on metal hydride bond energies
- Synthesis of heterogenous basic catalysts immobilized on SBA-15 silica
- Protection / deprotection strategies for diazeniumdiolate chemistry
- Encaging of the molecule to study change in its catalytic ability
- C-N coupling reactions
- Derivative synthesis used as a promoter for aza and thia-Michael reaction and Strecker reaction
2,8,9-Trimethyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane is involved as a reactant in:
- Studies of N-heterocyclic carbene ligand effects on metal hydride bond energies.
- Synthesis of heterogenous basic catalysts immobilized on SBA-15 silica.
- Protection / deprotection strategies for diazeniumdiolate chemistry.
- Encaging of the molecule to study the change in its catalytic ability.
- C-N coupling reactions.
- Derivative synthesis used as a promoter for aza and thia-Michael reaction and Strecker reaction.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 96% | description - | description 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 110-115 °C (lit.) | mp 132-136 °C (lit.) | mp - | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2,8,9-Trimethyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/234/439/6e858589-146e-4f1e-968b-a50a4fa4ecf6/640/6e858589-146e-4f1e-968b-a50a4fa4ecf6.png)
![2,8,9-Trimethyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane hydrochloride 96%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/212/000/1e518dee-a971-42c1-affc-372525c41bd0/640/1e518dee-a971-42c1-affc-372525c41bd0.png)
![2,8,9-Triisopropyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3,3,3]undecane](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/387/021/edaffe12-6e4b-4305-9030-749551ac828a/640/edaffe12-6e4b-4305-9030-749551ac828a.png)
![2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/750/287/cc77a98e-fa6c-4d81-9f3e-f392770724ac/640/cc77a98e-fa6c-4d81-9f3e-f392770724ac.png)