Przejdź do
47293
Fmoc-β-(4-pyridyl)-D-Ala-OH
≥98.0%
Synonim(y):
Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-alanine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H20N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.42
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
assay
≥98.0%
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1ccncc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H20N2O4/c26-22(27)21(13-15-9-11-24-12-10-15)25-23(28)29-14-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-12,20-21H,13-14H2,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m1/s1
InChI key
SCSSXJVRZMQUKA-OAQYLSRUSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)