Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
refractive index
n
viscosity
~50,000 cSt
density
0.98 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?