Przejdź do
488917
DL-Alanine-2,3,3,3-d4
98 atom % D
Synonim(y):
(±)-2-Aminopropionic acid-2,3,3,3-D4, Deuterated DL-alanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
1972,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3CD(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.12
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
1972,00 zł
Cena katalogowa2320,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-MZCSYVLQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)