Merck
562467
1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H5NClOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
97%
Form:
solid
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
184-188 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Oc1cnc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)8(12)5-11-9/h1-5,12H
InChI key
JEVLGPVFFYUBRI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)