Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CeO2
Masa cząsteczkowa:
172.11
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Cerium(IV) oxide-yttria doped, nanopowder
SMILES string
O=[Ce]=O.O=[Y]O[Y]=O
form
nanopowder
contains
15 mol % yttria as dopant
composition
Ce0.85Y0.15O2
particle size
<100 nm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?