Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 336,00 zł 285,60 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 723,00 zł 614,55 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCOC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.99
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
285,60 zł
Cena katalogowa336,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
powder or crystals
mp
135 °C (dec.) (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
InChI key
ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
- Oxidative hydroxylation for the preparation of phenols
- Homolytic aromatic substitution
- Cross-coupling with α-bromocarbonyl compounds
- Suzuki-coupling reaction with quinoline carboxylates
- Trifluoromethylation
- Carbometalation of ynamides
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?