Przejdź do
577987
Molybdenum
nanopowder, <100 nm particle size (TEM), 99.8% trace metals basis
Synonim(y):
Molybdenum element
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mo
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-107-2
MDL number:
Produkt 577987 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.8% trace metals basis
form
nanopowder
reaction suitability
core: molybdenum
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
impurities
5% Tungsten
particle size
<100 nm (TEM)
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)