Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 550,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2(COONa)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-514-0
Beilstein/REAXYS Number:
3917013
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥97.0% (NT)
Form:
solid
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
solid
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C3H4O4.2Na/c4-2(5)1-3(6)7;;/h1H2,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2
InChI key
PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium malonate dibasic can be use in the synthesis of sodium carbonate and sodium oxalate via wet oxidation and catalytic wet oxidation. It can also be used to synthesize malonato-bridged manganese(II)complexes like [Mn(mal)(H2O)2]n and [Mn2(mal)2(4,4′-bipy)(H2O)2]n,(bipy =bipyridine, mal =malonate), which have the tendency to show weak anti-ferromagnetic effect.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (NT) | description purum p.a., anhydrous, ≥98.0% (NT) | description BioXtra, ≥99.0% | description ReagentPlus®, ≥99.0% |
| assay ≥97.0% (NT) | assay ≥98.0% (NT) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form powder or crystals | form powder or crystals |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?