Przejdź do
647705
Silicon
wafer, <111>, P-type, contains boron as dopant, diam. × thickness 2 in. × 0.3 mm
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Silicon element
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
719,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
28.09
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
719,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
crystalline (cubic (a = 5.4037)), wafer
contains
boron as dopant
sustainability
Sustainability features
diam. × thickness
2 in. × 0.3 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
semiconductor properties
<111>, P-type
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Click here for more information.
0 vortex defects. Etch pitch density (EPD) < 100 (cm-2). Resistivity 10-3 - 40 Ωcm
Oxygen content: <= 1~1.8 x 1018 /cm3; Carbon content: <= 5 x 1016 /cm3; Boule diameter: 1~8 ″
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
933767GF72027266GF16286227
Silicon disks, 13mm, thickness 0.38mm, single crystal, 100%
GF72027266
Silicon
Silicon disks, 15.9mm, thickness 0.38mm, single crystal, n-type, 100%
GF16286227
Silicon
description
wafer, <111>, P-type, contains boron as dopant, diam. × thickness 2 in. × 0.3 mm
description
nanoparticles, 40 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
description
disks, 13mm, thickness 0.38mm, single crystal, 100%
description
disks, 15.9mm, thickness 0.38mm, single crystal, n-type, 100%
form
crystalline (cubic (a = 5.4037)), wafer
form
nanoparticles, powder or crystals
form
foil
form
foil
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
diam. × thickness
2 in. × 0.3 mm
diam. × thickness
-
diam. × thickness
-
diam. × thickness
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)