Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H34P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
576.65
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
assay
96%
form
solid
optical activity
[α]22/D +34°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
mp
224-226 °C
functional group
phosphine
SMILES string
C1Cc2ccc(CCc3ccc1cc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)cc2P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C40H34P2/c1-5-13-35(14-6-1)41(36-15-7-2-8-16-36)39-29-31-21-25-33(39)27-23-32-22-26-34(28-24-31)40(30-32)42(37-17-9-3-10-18-37)38-19-11-4-12-20-38/h1-22,25-26,29-30H,23-24,27-28H2
InChI key
GYZZZILPVUYAFJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Sold in collaboration with Johnson Matthey Catalyst for research purposes only. US5874629 and any patents arising therefrom apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?