Merck
683825
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
≥95%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.93
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid, ≥95%
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-2-1-6(8(11)12)3-5(7)4-10/h1-4,11-12H
SMILES string
OB(O)c1ccc(F)c(C=O)c1
InChI key
YABSTJQEBSKPCG-UHFFFAOYSA-N
assay
≥95%
form
solid
mp
215-220 °C
functional group
aldehyde
fluoro
storage temp.
2-8°C
Application
Reactant for:
  • Preparation of arylmethylpyrrolidinylmethanols and amine derivatives via reaction with MIDA, followed by Suzuki reaction with halides or amination with amines
  • Preparation of N-(biarylsulfonyl) a-amino acids as MMP-12 inhibitors using a genetic algorithm
  • Preparation of para-substituted formylarylboronic esters for regioselective Suzuki-Miyaura cross-coupling with bromobenzene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)