Merck
684465
[6,6]-Phenyl C71 butyric acid methyl ester, mixture of isomers
99%
Synonim(y):
3′H-Cyclopropa[8,25] [5,6]fullerene-C70-D5h(6)-3′butanoic acid, 3′Phenyl-3′H-cyclopropa[8,25] [5,6]fullerene-C70-D5h(6)-3′butanoic acid, methyl ester, [70]PCBM
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C82H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1030.99
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
[6,6]-Phenyl C71 butyric acid methyl ester, mixture of isomers, 99%
SMILES string
COC(=O)CCCC2(c1ccccc1)C34c5c6ccc7c8cc9Cc%10cc%11cc%12Cc%13cc%14c%15ccc6c3c%15c%16c%17c%18c%19c(c(c57)c8c%20c9c%10c%21c%11c%22c%12c%13c(c%14%16)c%18c%22c%21c%19%20)C24%17
assay
99%
form
powder
solubility
chlorobenzene: soluble
organic solvents: soluble
toluene: soluble
orbital energy
HOMO 6 eV 
LUMO 3.9 eV 
semiconductor properties
N-type (mobility=0.1 cm2/V·s)
Quality Level
Application
[70]PCBM and PCDTBT can be used as an acceptor and donor based fullerene derivative, which can be used in the fabrication of organic photovoltaics. It may be used with P3HT as an electron transporting material for the fabrication of solar cells with higher power efficiency.
[70]PCBM can be blended with a variety of electron donors, which include P3HT and MDMO-PPV, for the fabrication of polymeric solar cells with a high power conversion efficiency (PCE). It can also be used in the organic field effect transistor (OFET) based applications.
General description
[6,6]-Phenyl C71 butyric acid methyl ester, mixture of isomers ([70]PCBM), is a high fullerene analog to [60]PCBM, which has an enhanced absorption of light in the visible region. It can be used in the development of electrochemical devices with a high current density.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Regioisomer effects of (70) PCBM on film structures and photovoltaic properties of composite films with a crystalline conjugated polymer P3HT.
Umeyama T, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7(72), 45697-45704 (2017)
Analysis and modification of defective surface aggregates on PCDTBT: PCBM solar cell blends using combined Kelvin probe, conductive and bimodal atomic force microscopy.
Noh H, et al.
Beilstein Journal of Nanotechnology, 8(72), 579-579 (2017)
Highly efficient organic thin-film solar cells based on poly (3-hexylthiophene) and soluble C70 fullerene derivative
Yamanari T, et al.
Japanese Journal of Applied Physics, 47(2S), 1230-1230 (2008)
Wienk, M.; Kroon, J. et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 115, 3493-3493 (2003)
Anthopoulos, T. Leeuw, de D. et al.
Journal of Applied Physics, 98, 54503-54503 (2005)
Produkty
Znajdź różne zastosowania fulerenów w fotowoltaice i naukach biologicznych.
SWCNT są obiecujące w FET, ogniwach słonecznych i fotodetektorach ze względu na ich ultraszybką mobilność transportu ładunku.
Organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) przetwarzane w roztworach pojawiły się jako obiecująca technologia generowania czystej energii ze względu na ich łatwość wytwarzania, potencjał do umożliwienia taniej produkcji za pomocą technik drukowania lub powlekania oraz możliwość włączenia do lekkich, elastycznych podłoży.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Zobacz wszystko