Przejdź do
688983
Ethyl acetoacetate
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Acetoacetic ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
593,00 zł
240 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-516-1
Beilstein/REAXYS Number:
385838
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
593,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.48 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 28.5 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
580 °F
quality
Arxada quality
expl. lim.
9.5 %
manufacturer/tradename
Arxada AG
impurities
≤0.05% water, ≤0.10% acid (as acetic acid)
color
APHA: ≤15
bp
180 °C, 181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl acetoacetate can undergo:
  • Transesterification with primary and secondary alcohols in the presence of boric acid.
  • Microbial reduction to form (S)-ethyl 3-hydroxybutyrate.
  • C-acylation by acid chlorides in the presence of magnesium chloride and pyridine.
  • Asymmetric biphasic catalytic hydrogenation in the presence of a water-soluble ruthenium-BINAP complex.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5373496395400410
description
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
description
ReagentPlus®, 99%
description
analytical standard
description
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
180 °C, 181 °C (lit.)
bp
181 °C (lit.)
bp
181 °C (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl acetoacetate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
164.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73.5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)