Przejdź do
698229
4-Tolylboronic acid MIDA ester
97%
Synonim(y):
6-Methyl-2-p-tolyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14BNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.05
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
97%
form
powder
mp
197-202 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C12H14BNO4/c1-9-3-5-10(6-4-9)13-17-11(15)7-14(2)8-12(16)18-13/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
XXJWDGQXUAQEKD-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)