Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 397,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
397,00 zł
Nazwa produktu
Molybdenum(IV) sulfide, powder
form
powder
composition
MoS₂
reaction suitability
core: molybdenum
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
particle size
~6 μm (max. 40 μm)
density
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
InChI key
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description nanopowder, 90 nm diameter (APS), 99% trace metals basis | description dispersion, 0.1-0.5 mg/mL in H2O | description Crystal, 99.995% |
| form powder | form powder, nanopowder | form dispersion | form crystals |
| particle size ~6 μm (max. 40 μm) | particle size - | particle size ≤500 nm | particle size - |
| density 5.06 g/mL at 25 °C (lit.) | density 5.06 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.9-1.1 g/mL at 25 °C | density 5.06 g/cm3 at 15 °C (lit.) |
| greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category , Enabling | greener alternative category |
| reaction suitability core: molybdenum | reaction suitability core: molybdenum | reaction suitability - | reaction suitability core: molybdenum |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molybdenum(IV) sulfide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?