Przejdź do
705136
Sucrose-(glucose-1-13C)
99 atom % 13C
Synonim(y):
α−D-Glucopyranosyl-1-13C β-D-fructofuranoside, β−D-Fructofuranosyl−α−D-glucopyranoside-1-13C, (+)-Saccharose-(glucose-1-13C)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC11H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.29
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
powder
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
powder
mp
185-187 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
OC[C@H]1O[13CH](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11?,12+/m1/s1/i11+1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-FOZLIJCISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
738786901710
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
endotoxin tested, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+6
mass shift
M+6
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
-
assay
≥99% (CP)
form
powder
form
solid
form
solid
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)