Przejdź do
725331
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution
5 nm avg. part. size, 5 mg/mL in H2O
Synonim(y):
Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Fe3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.53
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
3120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
dispersion, nanoparticles
concentration
5 mg/mL in H2O
magnetization
>25 emu/g, at 4500Oe
particle size
4-6 nm (TEM)
avg. part. size
5 nm
density
1.00 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChI key
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
General description
Concentration 5mg/ml includes total weight nanocrystals plus ligands.
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution is a chemically stable dispersed solution with a large surface to volume ratio. Its properties include good biocompatibility, and magnetic susceptibility (χ).
Application
Fe3O4 magnetic nanoparticles solution can be used in a variety of biomedical applications such as drug delivery. It can also be coated for immobilization of surface atoms for chelation of metal ions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
747319700304747408
description
5 nm avg. part. size, 5 mg/mL in H2O
description
10 nm avg. part. size (TEM), PEG functionalized, 1 mg/mL Fe in H2O, dispersion
description
20 nm avg. part. size, 5 mg/mL in toluene
description
30 nm avg. part. size (TEM), PEG functionalized, dispersion, 1 mg/mL Fe in H2O
form
nanoparticles, dispersion
form
dispersion, nanoparticles
form
nanoparticles, solution
form
nanoparticles, dispersion
particle size
4-6 nm (TEM)
particle size
-
particle size
20 nm (+/- 2nm TEM)
particle size
-
density
1.00 g/mL at 25 °C
density
0.996 g/mL at 25 °C, ~1 g/mL at 25 °C
density
0.865 g/mL at 25 °C
density
~1 g/mL at 25 °C, 0.988 g/mL at 25 °C
concentration
5 mg/mL in H2O
concentration
1 mg/mL Fe in H2O
concentration
5 mg/mL in toluene
concentration
1 mg/mL Fe in H2O
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
avg. part. size
5 nm
avg. part. size
10 nm (TEM)
avg. part. size
20 nm
avg. part. size
30 nm (TEM)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the surface ligand for the Fe3O4 nanoparticles (725331-5mL)?
    1 answer
    1. The ligand is a modified PEG covalently bound to the inorganic surface by hydroxamic acid.