Merck
737372
4′-Fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
95%
Synonim(y):
4-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonyl chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8ClFO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.71
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
80-85 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H8ClFO2S/c13-17(15,16)12-7-3-10(4-8-12)9-1-5-11(14)6-2-9/h1-8H
InChI key
CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)