Przejdź do
797170
Neo-decanoic acid
Synonim(y):
7,7-Dimethyloctanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
119,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
119,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Fp: >230°F
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.439
density
0.9086 g/mL at 25 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(11)12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
YPIFGDQKSSMYHQ-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)