Przejdź do
802409
7-Azido-4-Methylcoumarin
97%
Synonim(y):
4-Methyl-7-azidocoumarin, 7-Azido-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
848,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352125
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
117.8 °C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(ccc12)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H7N3O2/c1-6-4-10(14)15-9-5-7(12-13-11)2-3-8(6)9/h2-5H,1H3
InChI key
HEKDKVLIMUWRRZ-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Azido-4-methylcoumarin (AzMC) is a fluorogenic probe useful for the detection of hydrogen sulfide (H2S). The aromatic azide moiety is selectively reduced in the presence of H2S, producing the fluorescent 7-amino-4-methylcoumarin (AMC) with a concomitant increase in fluorescence with λex = 365nm and λem = 450nm. The probe can be used both to monitor enzymatic production of H2S in vitro and also to visualize H2S in cells. The probe is highly sensitive and selective for H2S, providing a linear detection range in vitro between 200nm – 100μM H2S with 10μM probe, and reacting selectively with H2S in the presence of mM concentrations of cysteine, homocysteine, glutathionine and many other common biological analytes.
Caution: Use of this product with DTT, TCEP and/or biological thiols >25mM should be avoided for maximum efficiency.
AzMC is readily soluble in DMSO.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C85603578320214671
description
97%
description
99%
description
-
description
96%
assay
97%
assay
99%
assay
-
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
117.8 °C
mp
189-192 °C (lit.)
mp
227-233 °C (lit.)
mp
119-122 °C (lit.)
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Which storage conditions do you recommend once the product is diluted (for short- and long-term storage)? 
    1 answer
    1. The solution stability of this product has not been determined. However, various sources report that solutions in DMSO(fresh) are stable for 1 month at -20°C and 6 months at -80°C when stored in aliquots and protected from light.