Przejdź do
809012
L-Ornithine-13C5,15N2 hydrochloride
98 atom %, 98% (CP)
Synonim(y):
2,5-Diaminopentanoic-13C5,15N2 acid hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5H1215N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.57
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
Isotopic purity:
98 atom %
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
powder
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom %
assay
98% (CP)
form
powder
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+7
SMILES string
[15NH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1;
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-DSNAFDLYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)