Przejdź do
80940
Ethyl pivaloylacetate
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
4,4-Dimethyl-3-oxopentanoic acid ethyl ester, Ethyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CCOCH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-162-4
Beilstein/REAXYS Number:
1767555
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.432
bp
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.967 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O3/c1-5-12-8(11)6-7(10)9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
VUYNTIDSHCJIKF-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)