Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D4H12N2O3S
Masa cząsteczkowa:
248.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
eCl@ss:
32129103
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
3760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
mp
228 °C
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C[C@@H]1SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1/i1D2,2D2
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-CCSQOTJNSA-N
General description
Biotin is a water-soluble vitamin B which is also known as vitamin B7. It is involved in the synthesis of fatty acids and gluconeogenesis. Biotin is found in plants and animals. Its deficiency causes retardation in growth, alopecia and neurological impairment in humans and animals.
Biotin-2′,2′,3′,3′-d4 is an isotope of vitamin B7 wherein C-2′, C-2′, C-3′, C-3′ protons are replaced by deuterium.
Biotin-2′,2′,3′,3′-d4 is an isotope of vitamin B7 wherein C-2′, C-2′, C-3′, C-3′ protons are replaced by deuterium.
Application
Biotin-2′,2′,3′,3′-d4 can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?