Przejdź do
809667
Chenodeoxycholic-2,2,3,4,4,6,6,7,8-d9 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24D9H31O4
Masa cząsteczkowa:
401.63
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
eCl@ss:
32150313
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+9
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+9
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C1([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C(C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C2([2H])C3CC[C@@]4(C)C2CC[C@@H]4[C@H](C)CCC(O)=O)[C@]3(C)C1
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15?,16-,17-,18?,19?,20-,22?,23+,24-/m1/s1/i8D2,12D2,13D2,16D,20D,22D
InChI key
RUDATBOHQWOJDD-CJJOGGQHSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)