Przejdź do
900331
VPhos
95%, solid
Synonim(y):
2-Dicyclohexylphosphino-2′-methoxy-4′,6′-di-tert-butylbiphenyl, 4,6-Di-tert-butyl-2′-dicyclohexylphosphino-2-methoxybiphenyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
212,00 zł
180,20 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
986,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H49OP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
492.72
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150313
180,20 zł
Cena katalogowa212,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
VPhos, 95%
Quality Segment
product line
Buchwald Ligand
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: click chemistry
mp
113-118 °C
functional group
phosphine
SMILES string
P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(cccc1)c2c(cc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC
InChI
1S/C33H49OP/c1-32(2,3)24-22-28(33(4,5)6)31(29(23-24)34-7)27-20-14-15-21-30(27)35(25-16-10-8-11-17-25)26-18-12-9-13-19-26/h14-15,20-23,25-26H,8-13,16-19H2,1-7H3
InChI key
LYVFKWGKMKCNPE-UHFFFAOYSA-N
Application
As the Pd G4 complex, this ligand from the Buchwald group offers best-in-class performance in the micellar aqueous Negishi coupling of heterocyclic alkyl bromides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901219901218752231
description
95%
description
95%
description
95%
description
97%
reaction suitability
reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: ligand
reaction type: click chemistry, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction
reaction suitability
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
reagent type: ligand, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
97%
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
113-118 °C
mp
-
mp
-
mp
180-185 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)