Przejdź do
902829
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-methylpyridine
≥95%
Synonim(y):
Photocatalysis ligand
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9F2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.20
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥95%
Form:
solid
assay
≥95%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: ligand
reaction type: Photocatalysis
functional group
fluoro
Application
This ligand is used in Ir(III) complexes suitable for use in photocatalysis and phosphorescent OLEDs.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)