Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 645,00 zł 548,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(Ca5.Fe0.25)(PO4)3(OH)
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.23
548,25 zł
Cena katalogowa645,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Iron-doped (5 at%) hydroxyapatite nanopowder,
form
nanopowder
Quality Segment
composition
Ca5(PO4)3(OH)
reaction suitability
core: calcium
Application
Hydroxyapatite has been regarded as one of the best host materials for metallic ions doping, such as Ti, Zn, Fe, and Cu ions. Metal ion doping helps regulate the properties of hydroxyapatites and can reduce the cytotoxicity from metal ions.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description nanopowder, <200 nm particle size (BET), contains 5 wt. % silica as dopant, synthetic | description nanopowder, <200 nm particle size (BET), ≥97%, synthetic | description powder, synthetic |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| composition Ca5(PO4)3(OH) | composition Ca5(PO4)3(OH) | composition Ca5(PO4)3(OH) | composition - |
| form nanopowder | form solid, nanopowder | form solid, nanopowder | form powder, solid |
| reaction suitability core: calcium | reaction suitability core: calcium | reaction suitability core: calcium | reaction suitability - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?