Przejdź do
919829
Poly(styrene-(phenyl-13C6))
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH(13C6H5)CH2-]n
UNSPSC Code:
12162002
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Mass shift:
M+6 (per repeating unit)
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99 atom % 13C
form
solid
mass shift
M+6 (per repeating unit)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
616834604453604445
description
-
description
98 atom % D
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+6 (per repeating unit)
mass shift
M+8 (per repeating unit)
mass shift
M+1 (per repeating unit)
mass shift
M+1 (per repeating unit)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)