Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 388,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H64O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
813.03
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
MDL number:
Form:
solid
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Mesophase behaviour: Cr 72-75 SmX 86 SmY 93 I
Quality Segment
form
solid
sustainability
Sustainability features
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
General description
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green ChemistryThis product belongs to enabling category of greener alternatives and has been enhanced for energy efficiency. 4D printing basically produces zero waste. It holds the promise in the fight against climate change and manufacturing waste. Click here for more information.
Application
This product can be used in Material Jetting or Vat polymerization 3D printing techniques.
Our mesogenic diacrylatemonomer will enable development of stimuli-responsive engineered liquid crystal elastomers that can actuate with photo-thermal , thermal or pure photo-effect stimulus.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?