Przejdź do
930296
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, box of 25
Synonim(y):
TEM grids
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
280,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41111761
NACRES:
MA.24
eCl@ss:
32139202
Material:
copper grid, formvar/carbon film
Packaging:
box of 25
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, box of 25
material
copper grid, formvar/carbon film
description
film layer thickness 1 nm carbon, film layer thickness 10 nm formvar
packaging
box of 25
grid size
300 mesh
General description
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
930253930261930245
description
grid size 300 mesh, box of 25
description
grid size 300 mesh, box of 50
description
grid size 200 mesh, box of 25
description
grid size 200 mesh, box of 50
material
formvar/carbon film, copper grid
material
copper grid, formvar/carbon film
material
copper grid, formvar/carbon film
material
formvar/carbon film, copper grid
packaging
box of 25
packaging
box of 50
packaging
box of 25
packaging
box of 50
grid size
300 mesh
grid size
300 mesh
grid size
200 mesh
grid size
200 mesh
description
film layer thickness 1 nm carbon, film layer thickness 10 nm formvar
description
film layer thickness 1 nm carbon, film layer thickness 10 nm formvar
description
film layer thickness 10 nm formvar, film layer thickness 1 nm carbon
description
film layer thickness 10 nm formvar, film layer thickness 1 nm carbon
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)