Przejdź do
930407
OMNI Probe Molybdenum 4-Post Lift-Out Grid
pack of 25 (per vial)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.24
UNSPSC Code:
41111761
Diam.:
3 mm
Packaging:
pack of 25 (per vial)
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 25 (per vial)
diam.
3 mm
General description
Custom Mo 4-post lift-out grids for in-situ lift-out. Include multiple indexed mounting locations, two with vertical bars attachment surfaces and two with “V” shaped alignment surfaces. Sides have lower profile for easier access to outermost posts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
930369931500931519
description
pack of 25 (per vial)
description
Standard Thickness, grid size 200 mesh, box of 50
description
Standard Thickness, grid size 400 mesh, box of 50
description
Standard Thickness, grid size 300 mesh, box of 50
diam.
3 mm
diam.
-
diam.
-
diam.
-
packaging
pack of 25 (per vial)
packaging
box of 50
packaging
box of 50
packaging
box of 50
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)