Przejdź do
930482
Oligo(poly(ethylene glycol) fumarate)
average Mn 4,500
Synonim(y):
OPF, Oligo(PEG fumarate), PEG fumarate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H4O)n(C4H2O3(C2H4O)n)mH2O
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352104
eCl@ss:
32160703
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
viscous liquid (to powder)
Quality Segment
mol wt
average Mn 4,500
color
white
storage temp.
−20°C
General description
Oligo(poly(ethylene glycol) fumarate) (OPF) is a derivative of poly(ethylene glycol) (PEG). The unsaturated fumarate groups render it crosslinkable and biodegradable, with tunable mechanical properties. The multiple double bonds along the linear macromolecular chain allow for crosslinking in aqueous solutions in the presence of thermal, chemical or photochemical radical initiators.
Application
  • Biomedical applications
  • Drug delivery
  • Tissue engineering
  • 3D bioprinting
Features and Benefits
  • Biodegradable and cytocompatible
  • Crosslinkable
  • Tunable mechanical properties
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4505961210229
description
average Mn 4,500
description
average Mn ~650
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
viscous liquid (to powder)
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
mol wt
average Mn 4,500
mol wt
average Mn ~650
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)