Przejdź do
96085
Z-Dap-OH
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
Nα-Z-L-2,3-Diaminopropionic acid, Z-Dpr-OH
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4486950
eCl@ss:
32039090
assay
≥98.0% (NT)
form
crystals
optical activity
[α]20/D −39±1°, c = 1% in 1 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~240 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-6-9(10(14)15)13-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
FOXRXVSTFGNURG-VIFPVBQESA-N
Other Notes
Important building block for the synthesis of peptides containing DAP residues, e.g. bleomycins, edeines, tuberactinomycins
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)