Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 149,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 432,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
149,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
powder
bp
138-143 °C/1 mmHg (lit.)
mp
114-118 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI key
BWVAOONFBYYRHY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Poly(6-methyl-ε-caprolactone), which is a key intermediate for the synthesis of polylactide based thermoplastic elastomers.
- A Highly cross-linked polymer named HCP−BDM (hyper cross-linked polymer-1,4-benzenedimethanol) via Friedel−Crafts alkylation in the presence of Lewis acid.
- Sulfonated polynuclear aromatic resins.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 98% | description 97% |
| assay 99% | assay - | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 138-143 °C/1 mmHg (lit.) | bp 138-143 °C/1 mmHg (lit.) | bp 154-159 °C/13 mmHg (lit.) | bp - |
| mp 114-118 °C (lit.) | mp 114-118 °C (lit.) | mp 56-60 °C (lit.) | mp 63-65 °C (lit.) |
| form powder | form - | form solid | form solid |
| functional group hydroxyl | functional group - | functional group hydroxyl | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?